Documentos clave
Z225770
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dewar for High-efficiency Cold-Trap
L 325 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.660,00
US$ 1.660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.660,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 1.660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Longitud
325 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Order the cold-finger separately.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)