Z174238
Aldrich® two-piece vacuum trap
hose barbs at 90°
Sinónimos:
Vacuum Trap
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Parámetros
230-490 °C
Descripción general
Threaded 45/50 joint. 48 mm O.D. × 420 mm L × 13 mm O.D. hose barbs. Constructed for easy removal of condensates.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)