Documentos clave
Z220418
Sigma-Aldrich
Cold-trap for isothermic evaporation
female Joints: ST/NS 14/20 (2)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 380,00
US$ 380,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 380,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
US$ 380,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
etiqueta
N
Junta
female Joints: ST/NS14/20 (2)
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.