Documentos clave
Z156531
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 65/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 207,00
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 207,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
Junta
joint: SJ65/40
Descripción general
For use with Z13,730-8 and Z13,731-6
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)