Merck
W389706
Sigma-Aldrich
2-Propanethiol
≥95%
Sinónimos:
Isopropyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHSH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.16
Número de FEMA:
3897
Beilstein:
605260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.197
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.6 (vs air)
presión de vapor
455 mmHg ( 37.8 °C)
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
densidad
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
meaty; onion; sulfurous
cadena SMILES
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Propanethiol is a volatile sulfur compound that is reported to occur in irradiated beef.[1]
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-31 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)