Merck
112917
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanethiol
92%, technical grade
Sinónimos:
Isobutyl mercaptan
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 256,00
US$ 256,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 256,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
90.19
Beilstein:
1730890
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 256,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.1 (vs air)
presión de vapor
124 mmHg ( 37.8 °C)
Ensayo
92%
índice de refracción
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
solubilidad
H2O: slightly soluble
alcohol: very soluble
diethyl ether: very soluble
densidad
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
cadena SMILES
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-methyl-1-propanethiol attaches with L-Cys (the carrier) via a disulfide bond to form the brain-targeted drug delivery systems (BTDS)[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dennis M Killian et al.
Drug delivery, 14(1), 25-31 (2006-11-17)
We describe a novel strategy to achieve high affinity recognition for the specific, cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform by covalent coupling of small molecules to the amino acid, L-cysteine (L-Cys). L-Cys (as the carrier) was covalently attached