Merck
W331104
Sigma-Aldrich
Methyl 2-thiofuroate
≥98%, FG
Sinónimos:
S-Methyl 2-thiofuroate
Seleccione un Tamaño
W331104-SAMPLE-K
US$ 54,60
25 G
US$ 152,00
100 G
US$ 267,00
250 G
US$ 448,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W331104-SAMPLE-K
US$ 54,60
25 G
US$ 152,00
100 G
US$ 267,00
250 G
US$ 448,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
142.18
Número de FEMA:
3311
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11547
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.142
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.569 (lit.)
bp
63 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
onion
cadena SMILES
CSC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-9-6(7)5-3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
ISKUAGFDTRLBHG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 2-thiofuroate is a volatile sulfur compound reported to be formed during non-enzymatic browning reactions.[1][2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sensory properties of volatile Maillard reaction products and related compounds: A literature review.
Fors S
ACS Symp. Ser., 215, 185?286-185?286 (1983)
Lactose casein (Maillard) browning system: volatile components.
Ferretti A & Flanagan VP
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(2), 245-249 (1971)