W200303
Acetaldehído
FG
Sinónimos:
Etanal
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
impurities
≤0.07% paraldehyde (GC)
≤0.25% acetic acid
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
ethereal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Ratas a las que se administró alcohol etílico por vía oral durante un tiempo prolongado muestran histopatología del epidídimo y de la vesícula seminal junto con cambios en la composición del metabolito luminal: la investigación revela el impacto del consumo prolongado de alcohol etílico en los órganos reproductivos de ratas, observándose cambios significativos en la composición de metabolitos, como el acetaldehído (Taoto et al., 2024). DOI: 10.3390/biomedicines12051010.
- La deficiencia de ALDH2 agrava la fibrosis pulmonar a través de la disfunción mitocondrial y el envejecimiento en fibroblastos: en el estudio se explora cómo la deficiencia de ALDH2 exacerba la fibrosis pulmonar, y que el acetaldehído desempeña un papel en la disfunción mitocondrial y el envejecimiento de los fibroblastos (Wei et al., 2024). DOI: 10.1016/j.ajpath.2024.04.008.
- Identificación de acetaldehído basada en patrones plasmónicos de una nanoestructura de oro conjugada con cromóforo y H2O2: una nueva plataforma para el análisis rápido y barato de agentes cancerígenos mediante tiras reactivas colorimétricas asequibles (CATS): en este artículo se presenta un método novedoso para detectar acetaldehído utilizando una nanoestructura de oro, destacando su potencial para el análisis rápido y asequible de carcinógenos (Farshchi et al., 2024). DOI: 10.1039/d4ra02814g.
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup