Merck
W274704
Sigma-Aldrich
Methional
≥97%, FG
Sinónimos:
3-(Methylthio)propionaldehyde, 3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
Seleccione un Tamaño
W274704-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 270,00
5 KG
US$ 923,00
25 KG
US$ 3.600,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W274704-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 270,00
5 KG
US$ 923,00
25 KG
US$ 3.600,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
104.17
Número de FEMA:
2747
Beilstein:
1739289
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
125
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.001
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
760 mmHg ( 165 °C)
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
creamy; vegetable; earthy; potato; tomato
cadena SMILES
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
Clave InChI
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methional is the main sulfur-containing flavor compound in potatoes.[1]
Aplicación
  • Characterization of key aroma compounds of fried pepper sauce under different pretreatment processes.: This study identifies the key aroma compounds in fried pepper sauce, highlighting methional′s role in contributing to the sauce′s overall flavor profile. The research underscores methional′s importance in food chemistry and its potential applications in flavor enhancement and food product development (Luo et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 0.1%
Taste at 5 ppb-5 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Asparagus, baked potato, beans, beer, cheddar cheese, cooked chicken, macadamia nut, peanuts and potato chips.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Escudero et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(9), 4268-4272 (2000-09-20)
A young white wine that had undergone spontaneous oxidation and showed a strong off-flavor reminiscent of cooked vegetables was demixed by salting out to obtain an ethanolic extract that retained the off-flavor of the wine, as was demonstrated by sensory
Kerstin Burseg et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(19), 9086-9090 (2009-09-19)
A novel technology (Olfactoscan screening) was applied to screen for volatiles including saturated aldehydes that mask the perception of methional, an off-flavor commonly found in orange juice. For the screening experiment, methional odor pulses were generated by an olfactometer and
F Amárita et al.
FEMS microbiology letters, 204(1), 189-195 (2001-10-30)
Lactic acid bacteria were screened for methional production from 4-methylthio-2-ketobutanoate. Only Lactococcus lactis IFPL730 produced high amounts of methional. It was demonstrated that production of this compound was an exclusively enzymatic reaction. The present work describes for the first time
Rong Di et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(19), 5695-5702 (2003-09-04)
The primary flavor compound in potato, methional, is synthesized from methionine by the Strecker degradation reaction. A major problem associated with potato processing is the loss of methional. Methional or its precursor, methionine, is not added back during potato processing
M Murata et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 90(3), 268-275 (1999-06-08)
Adduct formation has been considered to be a major causal factor of DNA damage by carcinogenic heterocyclic amines. By means of experiments with 32P-labeled DNA fragments and an electrochemical detector coupled to a high-pressure liquid chromatograph, we investigated whether the