W359602
3,4-Dimethylphenol
≥98%, FG
Sinónimos:
3,4-Dimethylphenol, 4-Hydroxy-o-xylene
Seleccione un Tamaño
US$ 80,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 80,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥98%
bp
227 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
burnt
cadena SMILES
Cc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Green Aromatic Epoxidation with an Iron Porphyrin Catalyst for One-Pot Functionalization of Renewable Xylene, Quinoline, and Acridine.: This study explores the green epoxidation of aromatic compounds using an iron porphyrin catalyst, demonstrating effective one-pot functionalization of renewable xylene derivatives, including 3,4-xylenol (Corrêa et al., 2023).
- A highly expressed odorant receptor from the yellow fever mosquito, AaegOR11, responds to (+)- and (-)-fenchone and a phenolic repellent.: This research identifies an odorant receptor in mosquitoes that responds to various compounds, including 3,4-dimethylphenol, which could have implications for developing new repellents (Lu et al., 2022).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?