Merck
W267104
Sigma-Aldrich
2-Metoxi-4-metilfenol
≥98%, FG
Sinónimos:
2-Hidroxi-5-metilanisol, 2-Metoxi-p-cresol, 4-Hidroxi-3-metoxitolueno, 4-Metilguaiacol, Creosol
Seleccione un Tamaño
W267104-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 75,10
1 KG
US$ 308,00
10 KG
US$ 1.870,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W267104-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 75,10
1 KG
US$ 308,00
10 KG
US$ 1.870,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Número de FEMA:
2671
Beilstein:
1862340
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
175
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.007
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
color
colorless to light yellow
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
densidad
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
clove; leathery; spicy; smoky; sweet; vanilla
cadena SMILES
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
El 2-metoxi-4-metilfenol es uno de los principales compuestos volátiles aromáticos identificados en el humo de la madera[1] y en vinos envejecidos en barricas de roble.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Olor al 1,0%
Tiene sabor a 1,0 - 1,25 ppm
Otras notas
Aparición natural: Café, queso gruyere, cerdo, cerveza, ron, whisky Bourbon, malta, jerez, cacao, té, setas, vainilla Bourbon, mate verde y flores de jazmín.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stir bar sorptive extraction for the determination of volatile compounds in oak-aged wines.
Marin J, et al.
Journal of Chromatography A, 1098(1), 1-6 (2005)
Anthea L Fudge et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(1), 52-59 (2011-12-02)
In this study, the suitability of mid-infrared (MIR) spectroscopy, combined with principal component analysis (PCA) and linear discriminant analysis (LDA), was evaluated as a rapid analytical technique to identify smoke tainted wines. Control (i.e., unsmoked) and smoke-affected wines (260 in
The flavor chemistry of wood smoke.
Maga JA
Food Reviews International, 3(1-2), 139-183 (1987)
N Ogata et al.
Pharmacology, 51(3), 195-204 (1995-09-01)
Wood creosote, principally a mixture of non-, alkyl- and/or alkoxy-substituted phenolic compounds, was orally administered to adult male volunteers to determine its metabolites and pharmacokinetic parameters. After a 133-mg single dose, its major constituents (i.e. phenol 15 mg, guaiacol 32
Noritaka Nakamichi et al.
Journal of neuroscience research, 88(11), 2483-2493 (2010-07-14)
In our previous studies, particular phenolic ingredients, such as 2-methoxy-4-methylphenol (2M4MP), of the antidiarrheic drug wood creosote significantly prevented cell death by both hydrogen peroxide and glutamate in cultured rat hippocampal neurons. In this study, we further evaluated the pharmacological