D174602
2,5-Dimethylphenol
≥99%
Sinónimos:
2-Hydroxy-p-xylene, p-Xylenol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals
bp
212 °C (lit.)
mp
75-77 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Fungicide Metabolism in Wheat: 2,5-Dimethylphenol, a breakdown product of the strobilurin fungicide mandestrobin, was studied for its metabolic pathways in wheat. This research provides insights into the environmental behavior and safety of pesticide residues in agricultural products (Ando et al., 2018).
- Tropospheric Chemistry of Dimethylphenols: The study on the mass accommodation coefficients and Henry′s law constants of 2,5-dimethylphenol underlines its significant atmospheric reactions, contributing to a better understanding of air quality and environmental chemistry (Diévart et al., 2006).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?