Merck
W274615
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfuro
≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
DMS, Sulfuro de metilo
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2S
Número de CAS:
Peso molecular:
62.13
Número de FEMA:
2746
Beilstein:
1696847
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
483c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.006
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
402 °F
lim. expl.
19.7 %
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: 1 mL/mL, clear to slightly hazy (Ethanol)
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cabbage; green; onion; vegetable; sulfurous; tomato
cadena SMILES
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
Clave InChI
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Maoa(29253)
Categorías relacionadas
Descripción general
El sulfuro de dimetilo es un compuesto aromatizante volátil encontrado en la mantequilla (32), el té verde[1] y el maíz dulce.[2]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions
Sheree Yau et al.
The ISME journal, 7(10), 1944-1961 (2013-04-27)
Organic Lake is a shallow, marine-derived hypersaline lake in the Vestfold Hills, Antarctica that has the highest reported concentration of dimethylsulfide (DMS) in a natural body of water. To determine the composition and functional potential of the microbial community and
Hayley E Arnold et al.
Global change biology, 19(4), 1007-1016 (2013-03-19)
The production of the marine trace gas dimethyl sulfide (DMS) provides 90% of the marine biogenic sulfur in the atmosphere where it affects cloud formation and climate. The effects of increasing anthropogenic CO2 and the resulting warming and ocean acidification
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf