W359505
2,5-Dimethylphenol
≥99%, FG
Sinónimos:
2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, p-Xylenol
Seleccione un Tamaño
US$ 53,60
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 53,60
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥99%
bp
212 °C (lit.)
mp
73-78 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
phenolic; sweet
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?