Merck
M2659
Sigma-Aldrich
Melamine
99%
Sinónimos:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6N6
Número de CAS:
Peso molecular:
126.12
Beilstein:
124341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
cadena SMILES
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Clave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Melamine can be used as a:
  • Reactant in the preparation of melamine trisulfonic acid (MTSA) which is used as a catalyst in various reactions.
  • Nitrogen source for the large scale synthesis of nitrogen-doped graphene (NG).
  • Heterogeneous catalyst in combination with lewis acid ZnI2 for conversion of carbon dioxide to cyclic carbonates.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Urinary tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
300 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Melamine trisulfonic acid (MTSA): a new efficient catalyst for the chemoselective methoxymethylation of alcohols.
Shirini F, et al.
Synthetic Communications, 40(6), 910-914 (2010)
Effect of melamine and its salts on combustion and thermal decomposition of polyamide 6.
Levchik SV, et al.
Fire and Materials, 21(2), 75-83 (1997)
Efficient route to large arrays of CNx nanofibers by pyrolysis of ferrocene/melamine mixtures.
Terrones M, et al.
Applied Physics Letters, 75(25), 3932-3934 (1999)
The crystal structure of melamine.
Hughes EW.
Journal of the American Chemical Society, 63(6), 1737-1752 (1941)
Melamine-ZnI2 as heterogeneous catalysts for efficient chemical fixation of carbon dioxide to cyclic carbonates.
Liu M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(2), 960-966 (2015)