Saltar a
A1933
Seroalbúmina bovina
chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 64,10
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 201,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 637,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.950,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1 EU/mg endotoxin
US$ 64,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
chromatography
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Bovine serum albumin (BSA) is a 66 kDa globular protein crucial for transporting molecules like fatty acids, drugs and hormones from the bloodstream. BSA is a drug carrier for bioactive compounds and has wide clinical applications. BSA has extensive usage in biological research including cell culture, molecular biology, protein biochemistry, and detection techniques. It has wide pharmaceutical applications due to ease of production and interaction flexibility.
Application
Bovine serum albumin has been used:
  • as a standard in bradford protein estimation method in yeast cells
  • in elispot assay of blood cells
  • as a blocking agent in immunohistochemical studies of transplant
  • as a blocking agent in western blotting of human gastric cancer cell lines
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Features and Benefits
  • Tested for use in cell culture
  • Low endotoxin
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Prepared by salt fractionation, ion exchange, and gel filtration chromatography.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3803A2058A2153
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥98%
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)