Merck
W322202
Sigma-Aldrich
Phenethyl octanoate
≥99%
Sinónimos:
Phenethyl caprylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.36
Número de FEMA:
3222
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10884
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.262
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.483 (lit.)
bp
295-296 °C (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
waxy; fruity; wine-like
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
Clave InChI
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)