Documentos clave
MMSANSYFU
Millipore
Kit de higienización MILLIFLEX OASIS® flow
for use with Milliflex Oasis® pumps
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 24 ea
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with Milliflex Oasis® pumps
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Los fungibles MILLIFLEX OASIS® para el kit de desinfección de flujo interno permiten desinfectar toda la bomba de una vez. Los componentes del kit consisten en un conjunto de embudo de desinfección y jeringa. Este kit de higienización es un sistema que permite limpiar con eficacia el interior de la bomba MILLIFLEX OASIS® .
Aplicación
Los fungibles MILLIFLEX OASIS® para el kit de desinfección de flujo interno permiten una desinfección completa y encuentran su aplicación en pruebas de biocarga eficientes.
Información legal
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.