Merck
W289302
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl isobutyrate
≥98%, FG
Sinónimos:
3-Phenylpropyl 2-methylpropanoate, Hydrocinnamyl isobutyrate
Seleccione un Tamaño
W289302-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 523,00
10 KG
US$ 1.830,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W289302-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 523,00
10 KG
US$ 1.830,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCO2(CH2)3C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
206.28
Número de FEMA:
2893
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
303
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.428
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.486 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
densidad
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
balsam; fruity; sweet
cadena SMILES
CC(C)C(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,11H,6,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
VBTAKMZSMFMLGT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-Phenylpropyl isobutyrate belongs to the cinnamyl phenylpropyl group of fragrance materials.[1][2][3][4] It is the key volatile constituent of Roman camomile essential oil.[5]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Occurrence of 3-Phenylpropyl Isobutyrate in Roman Camomile Oil.
Bassols F & Thomas AF.
J. Essent. Oil Res., 3(5), 309-312 (1991)
A toxicologic and dermatologic assessment of cinnamyl phenylpropyl materials when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S256-S267 (2011)
Fragrance material review on 3-phenylpropyl isobutyrate.
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S242-S245 (2011)
A toxicological and dermatological assessment of aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives when used as fragrance ingredients.
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(2), 2-2 (2012)
The FEMA GRAS assessment of cinnamyl derivatives used as flavor ingredients.
Adams TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42(2), 157-185 (2004)