Merck
W317100
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl acetate
natural, ≥95%, FG
Sinónimos:
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
Seleccione un Tamaño
W317100-SAMPLE-K
US$ 62,20
100 G
US$ 193,00
1 KG
US$ 1.290,00
US$ 62,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W317100-SAMPLE-K
US$ 62,20
100 G
US$ 193,00
1 KG
US$ 1.290,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número de FEMA:
3171
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.197
NACRES:
NA.21
US$ 62,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; fruity; sweet
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
Clave InChI
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
cis-3-Hexenylacetate (Leaf acetate) is a volatile compound with a citrus, passion fruit, and flowery aroma [1]. As a flavor and fragrance ingredient, it is commonly used in food, beverages, and perfumes. Leaf acetate is used to flavor alcoholic beverages(2).
Aplicación
cis-3-Hexenyl acetate:
  • Contribute to the complex aroma of olive oil. [2]
  • Found to be one of the key compounds for strawberry taste and aroma. [3]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The role of phenolic compounds on olive oil aroma release
Genovese A, et al.
Food Research International, 112, 319-327 (2018)
Influence of the cultivation system in the aroma of the volatile compounds and total antioxidant activity of passion fruit
Janzantti NS, et al.
LWT--Food Science and Technology, 46(2), 511-518 (2012)
Quality assessment of strawberries (Fragaria species)
Azodanlou R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(3), 715-721 (2003)