W346500
cis-6-Nonen-1-ol
≥95%, FG
Sinónimos:
(Z)-6-Nonen-1-ol
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
115 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; melon; waxy
cadena SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCCCCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, cis-6-nonen-1-ol, CAS Registry Number 35854-86-5.: This safety assessment evaluates the use of cis-6-nonen-1-ol in fragrances, ensuring its safety for consumer use. The study underscores the compound′s potential applications in the fragrance industry, emphasizing its non-toxic nature and suitability for various consumer products (Api et al., 2017).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?