Merck
W256102
Sigma-Aldrich
cis-3-hexenal solution
50% in triacetin, stabilized
Sinónimos:
Disolución de (Z)-3-hexenal
Seleccione un Tamaño
W256102-SAMPLE-K
US$ 219,00
25 G
US$ 448,00
100 G
US$ 1.650,00
1 KG
US$ 13.170,00
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W256102-SAMPLE-K
US$ 219,00
25 G
US$ 448,00
100 G
US$ 1.650,00
1 KG
US$ 13.170,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número de FEMA:
2561
nº del Consejo Europeo:
2008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.075
NACRES:
NA.21
US$ 219,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
concentración
50% in triacetin
índice de refracción
n20/D 1.44
bp
20 °C/0.2 mmHg
densidad
0.982 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; fatty; green; fruity
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC\C=C/CC=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
GXANMBISFKBPEX-ARJAWSKDSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
La disolución de cis-3-hexenal puede utilizarse como patrón para identificar y cuantificar los compuestos orgánicos volátiles emitidos por las plantas heridas utilizando espectrometría de masas por ionización química.[1]
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para I+D y uso alimentario fuera de la UE. No para venta al por menor.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35.55 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Identification and Characterization of (3
Eleni A Spyropoulou et al.
Frontiers in plant science, 8, 1342-1342 (2017-08-22)
Gunda Thöming et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(8), 2127-2136 (2015-02-13)
In herbivorous insects specialized on few plant species, attraction to host odor may be mediated by volatiles common to all host species, by specific compounds, or combinations of both. The pea moth Cydia nigricana is an important pest of the
Marie Engelberth et al.
Plants (Basel, Switzerland), 8(6) (2019-06-20)
Green leaf volatiles (GLVs), which have mostly been described as providers of protection against insect herbivory and necrotrophic pathogen infections, were recently shown to provide significant fortification against cold stress damage. It was further demonstrated that cold-damaged maize seedlings released
Jurgen Engelberth et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-12)
Green leaf volatiles (GLVs) are commonly released by plants upon damage, thereby providing volatile signals for other plants to prepare against the major causes of damage, herbivory, pathogen infection, and cold stress. However, while the biosynthesis of these compounds is
Charles T Hunter et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 291, 110329-110329 (2020-01-14)
Little is known regarding insect defense pathways in Setaria viridis (setaria), a model system for panicoid grasses, including Zea mays (maize). It is thus of interest to compare insect herbivory responses of setaria and maize. Here we use metabolic, phylogenetic