Merck
W310905
Sigma-Aldrich
Veratraldehyde
≥98%, FG
Sinónimos:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde, Methylvanillin, NSC 24521, NSC 8500, Vanillin methyl ether, Veratraldehyde
Seleccione un Tamaño
W310905-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 168,00
5 KG
US$ 514,00
10 KG
US$ 775,00
25 KG
US$ 1.620,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W310905-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 168,00
5 KG
US$ 514,00
10 KG
US$ 775,00
25 KG
US$ 1.620,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número de FEMA:
3109
Beilstein:
473899
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
106
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.017
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
bp
281 °C (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cherry; creamy; woody; sweet; vanilla
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
WJUFSDZVCOTFON-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Veratraldehyde is commonly used as a flavoring and fragrance ingredient for its vanilla-like/woody aroma.[1][2]
Aplicación
  • Electrochemical analysis of the interactions of laccase mediators with lignin model compounds.: Investigates the role of veratraldehyde in the electrochemical breakdown of lignin, contributing to more effective biodegradation methods (Bourbonnais et al., 1998).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 50 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Essential oils of cymbopogon and jananensis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bacterial biotransformation of phenylpropanoid compounds for producing flavor and fragrance compounds
Han D, et al.
Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistr, 56(2), 125-133 (2013)
Green synthesis of some novel dioxolane compounds from Indonesian essential oils as potential biogreases.
Wahyuningsih TD & Kurniawan YS.
AIP Conference Proceedings, 1823, 020081-020081 (2017)
Francesca D'Acunzo et al.
Biochemical and biophysical research communications, 313(1), 17-21 (2003-12-16)
Veratrylchitosan, a polysaccharide-supported lignin model compound, has been synthesised by covalently attaching 3-(3,4-dimethoxybenzyloxy)propionic acid to the polysaccharide chitosan through an amide linkage. When this polymer was used as a substrate in the oxidation promoted by lignin peroxidase (LiP), significant decomposition
J Kavitha et al.
Journal of Asian natural products research, 2(2), 157-160 (2001-03-17)
N-[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanoyl]pyrrole (1) has been synthesized in three steps starting from veratraldehyde (2) with an overall yield of 66%.
V Elisashvili et al.
Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia, 38(3), 243-247 (2002-06-19)
The activities of carboxymethylcellulase and xylanase in the higher basidial fungus Cerrena unicolor grown in avicel-containing medium reached 1.95 and 1.50 units per mg protein, respectively, whereas in mannitol-containing medium they ranged from 0.02 to 0.05 units per mg protein.
Artículos
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.