Merck
W200506
Sigma-Aldrich
Acetanisole
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
4′-Methoxyacetophenone, p-Acetanisole, 4-Acetylanisole
Seleccione un Tamaño
W200506-SAMPLE-K
US$ 53,60
1 KG
US$ 134,00
5 KG
US$ 452,00
US$ 53,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W200506-SAMPLE-K
US$ 53,60
1 KG
US$ 134,00
5 KG
US$ 452,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número de FEMA:
2005
Beilstein:
742313
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
570
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023808
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.038
NACRES:
NA.21
US$ 53,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
bp
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
anise; floral
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acetanisole is an aromatic ketone that occurs naturally in anise seeds.[1] It is mainly used as a flavoring agent in ice-creams, non-alcoholic beverages and baked goods.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - open cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 11-12 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 5-5 (1971)
Wen-Yong Lou et al.
Journal of biotechnology, 143(3), 190-197 (2009-07-21)
The biocatalytic enantioselective reduction of 4'-methoxyacetophenone to (S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanol was successfully conducted in a hydrophilic IL-containing co-solvent system using immobilized Rhodotorula sp. AS2.2241 cells. Of all the tested ILs, the best results were observed with the novel IL 1-(2'-hydroxy)ethyl-3-methylimidazolium nitrate (C(2)OHMIM.NO(3))
[Toxicological characteristics of acetylanisole].
M I Makaruk et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 86-87 (1985-04-01)