Merck
W272302
Sigma-Aldrich
Methyl β-naphthyl ketone
≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
2-Acetonaphthone, 2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
Seleccione un Tamaño
W272302-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 162,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W272302-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 162,00
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número de FEMA:
2723
Beilstein:
774965
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
147
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.013
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
bp
300-301 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
orange; floral; sweet
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
Clave InChI
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.[1]
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C - DIN 51758
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their