Merck
W267020
Sigma-Aldrich
p-Anisaldehyde
natural, FG
Sinónimos:
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número de FEMA:
2670
Beilstein:
471382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.015
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
4.7 (vs air)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
densidad
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Natural occurrence: Vanilla, fennel, star anise, cranberry, black currant, cinnamon, basil.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)