W382108
3-Carene
≥90%
Sinónimos:
δ3-Carene, 3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
Seleccione un Tamaño
US$ 59,80
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 59,80
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥90%
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
168-169 °C/705 mmHg (lit.)
densidad
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
citrus; sweet
cadena SMILES
CC1=CCC2C(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
Clave InChI
BQOFWKZOCNGFEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Identification and quality evaluation of Lushan Yunwu tea from different geographical origins based on metabolomics.: The presence of 3-carene in Lushan Yunwu tea is studied for its impact on tea quality and flavor profile, providing insights into the metabolomic distinctions influenced by geographical factors (Sun et al., 2024).
- Influence of Maqian essential oil on gut microbiota and immunoresponses in type 1 diabetes: In silico study.: This in silico study investigates how 3-carene, as a component of Maqian essential oil, influences the gut microbiota and immune responses in type 1 diabetes, suggesting potential therapeutic uses of 3-carene in managing autoimmune diseases (Dahab et al., 2024).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene