Merck
CRM40433
Supelco
beta-Pinene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of
Seleccione un Tamaño
1 AMP
US$ 141,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 AMP
US$ 141,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[C@H]21C(C(C2)C(=C)CC1)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Clave InChI
WTARULDDTDQWMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)