Documentos clave
TEM-76043-23
Sigma-Aldrich
Cryo-SiN TEM Windows
10 nm Thick, window size 9
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-76043-23 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
ventana tamaño
9
Descripción general
Silicon Nitride 10 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)