UFC9100
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 100 kDa
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 100 kDa, volumen de muestra 15 ml
About This Item
Productos recomendados
material
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
parameter
15 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
12.1 cm (4.807 in.)
diam.
2.97 cm
filtration area
7.6 cm2
volume
15 mL
pore size
100 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 80 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra.
El concentrado se recoge del depósito de muestras de la unidad de filtración utilizando un pipeteador, mientras que el ultrafiltrado se recoge en el tubo de centrífuga suministrado. La unidad puede centrifugarse en un rotor oscilante o en un rotor de ángulo fijo. Con su diseño de membrana vertical y bloqueo, los filtros Amicon® Ultra de 15 ml ofrecen la mayor recuperación con tiempos de centrifugado cortos.
Application
- Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 100 000 dalton.
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
- Purificación de los componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo tisular o lisados celulares y eliminación de proteínas antes de la HPLS.
- Concentración de las proteínas diluidas o prepurificadas de los eluyentes de la columna.
- Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
Features and Benefits
- La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 100 kDa proporciona una recuperación de retenido superior al 90 %.
- La membrana vertical reduce la polarización de la concentración para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de hasta 10 – 15 minutos).
- La membrana termosellada minimiza los extraíbles posteriores.
- Integridad probada al 100 % para un rendimiento fiable.
- Cómoda supervisión de la muestra con carcasa traslúcida y gradaciones de volumen.
- El acceso directo a la muestra con pipeteador elimina la etapa de procesamiento para recuperar el concentrado.
- Factores de concentración elevada de 80 – 100 X.
Legal Information
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Artículos
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Contenido relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.