Documentos clave
TEM-75965-01
Sigma-Aldrich
Omni Lift-Out Grid Storage Box
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-75965-01 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Storage box for 100 standard or haft grids—3 mm diameter –TEM grids. Box comes complete with base, lid and clips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)