Merck
T38105
Sigma-Aldrich
p-Tolylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
4-Methylphenylacetic acid
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 296,00
US$ 296,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 296,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
2043528
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 296,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
bp
265-267 °C (lit.)
mp
88-92 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)