117714
3-Methoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
m-Anisic acid, m-Methylsalicylic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
bp
170-172 °C/10 mmHg (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
XHQZJYCNDZAGLW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?