633453
4-Cyanophenylacetic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
150-154 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitrile
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)12/h1-4H,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
WEBXRQONNWEETE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It can also be used as a reactant to prepare:
- 4-pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-ylbenzonitrile by copper-catalyzed reaction with 1-(2-aminoaryl)pyrrole in the presence of 2,2′-bipyridyl as the ligand.[2]
- 4-(1,2-Diphenyl-1H-imidazol-4-yl)benzonitrile by one-pot three-component reaction with N-phenylbenzamidine and nitromethane via activation of C-H and N-H bonds.[3]
- 4-Cyano-N,N-di-2-propen-1-ylbenzeneacetamide by reacting with diallylamine.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?