Merck
T38091
Sigma-Aldrich
m-Tolylacetic acid
99%
Sinónimos:
3-Methylphenylacetic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 38,30
US$ 38,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 38,30
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 38,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
64-66 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
GJMPSRSMBJLKKB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Further studies on the metabolic behavior of some aromatic and hydroaromatic mono- and dicarboxylic acids].
K BERNHARD et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 310(1-2), 37-43 (1958-01-01)
A A Nomeir et al.
Analytical biochemistry, 135(2), 296-303 (1983-12-01)
A method utilizing high-performance liquid chromatography (HPLC) has been developed for the analysis of tri-o-cresyl phosphate (TOCP) and its possible metabolites, o-cresyl dihydrogen phosphate, di-o-cresyl hydrogen phosphate, o-hydroxybenzyl alcohol, o-cresol, saligenin cyclic-o-tolyl phosphate [2-(o-cresyl)-4H-1:3:2:benzodioxaphosphoran-2-one], salicylic acid, salicylaldehyde, hydroxymethyl TOCP (di-o-cresyl