Merck
QBD10240
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®8-OH
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1000 MG
US$ 814,00
US$ 814,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 MG
US$ 814,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H35NO8
Número de CAS:
Peso molecular:
369.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 814,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
grupo funcional
amine
hydroxyl
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H35NO9/c17-16(19)15-26-14-13-25-12-11-24-10-9-23-8-7-22-6-5-21-4-3-20-2-1-18/h16,18-19H,1-15,17H2
Clave InChI
YBEHUBYEUMMBEN-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Amino-dPEG®8-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (32.1 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)