A56353
6-Amino-1-hexanol
97%
Sinónimos:
1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Amino-1-hexanol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine
Quality Level
assay
97%
form
crystals
bp
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
InChI key
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?