Merck
768901
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
≥96.0% (GC)
Sinónimos:
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxadecylamine, 8-Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylene glycol monoamine, Triglycolamine
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 101,00
1 G
US$ 182,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 101,00
1 G
US$ 182,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Beilstein:
1739188
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
densidad
1.0773 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H15NO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-7H2
Clave InChI
ASDQMECUMYIVBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)