P4607
1,4-Pentadiene
99%
Sinónimos:
Allylethylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
11.91 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
26 °C (lit.)
mp
−148 °C (lit.)
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CCC=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-4H,1-2,5H2
Clave InChI
QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?