O2501
1,7-Octadiene
98%
Sinónimos:
α,ψ-Octadiene
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
114-121 °C (lit.)
densidad
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clave InChI
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?