Merck
111805
Sigma-Aldrich
trans-1,3-Pentadiene
90%
Sinónimos:
trans-Piperylene
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 172,00
5 G
US$ 520,00
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el16 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 172,00
5 G
US$ 520,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
68.12
Beilstein:
1523659
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 172,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el16 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
6.56 psi ( 20 °C)
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.430 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.678 g/mL at 20 °C
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Clave InChI
PMJHHCWVYXUKFD-SNAWJCMRSA-N
Descripción general
Trans-1,3-Pentadiene spectra is recorded in the 5000-17500 cm(-1) region with conventional and intracavity laser photoacoustic spectroscopy[1]. It can be determined by the spectrophotometric method based on the Diels-Alder reaction. In this reaction, cisoid 1,3-dienes and tetracyanoethylene (TCNE) react with an aromatic-TCNE pi-complex[2].
Aplicación
  • Hydroxyl radical reactions with diolefins in atmospheric and combustion environments: This study provides insights into the reactions of hydroxyl radicals with diolefins such as trans-1,3-Pentadiene, highlighting their significance in both atmospheric chemistry and combustion processes. This research helps in understanding the reactive pathways and kinetics that could inform both environmental and industrial applications of trans-1,3-Pentadiene (Khaled et al., 2019).
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruth J Waldrom et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(3), 913-920 (2006-01-20)
The room-temperature vapor-phase overtone spectra of cis- and trans-1,3-pentadiene (piperylene) have been recorded in the 5000-17500 cm(-1) region with the use of conventional and intracavity laser photoacoustic spectroscopy. The presence of five nonequivalent olefinic CH bonds and one methyl group
D A Williams et al.
Talanta, 20(11), 1085-1096 (1973-11-01)
An indirect spectrophotometric method, based on the rapid Diels-Alder reaction between cisoid 1,3-dienes and tetracyanoethylene (TCNE) and the destruction of an aromatic-TCNE pi-complex, was developed to determine eleven 1,3-dienes in the 0.05-1.00 x 10(-3)M range. These dienes were: cyclopentadiene; 1,3-cyclohexadiene;