Merck
111406
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexane
97%
Sinónimos:
Cyclohexylethylene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 113,00
US$ 113,00
Fecha estimada de envío19 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 113,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.20
Beilstein/REAXYS Number:
1304663
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
US$ 113,00
Fecha estimada de envío19 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
97%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
InChI key
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)