Merck
333646
Sigma-Aldrich
1,13-Tetradecadiene
90%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 93,90
US$ 93,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 93,90
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CH(CH2)10CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.36
Beilstein:
1741459
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 93,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
131 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadena SMILES
C=CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
Clave InChI
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,13-Tetradecadiene is an α-diolefin.[1] Polymerization of 1,13-tetradecadiene using aluminum triisobutyl-titanium tetrachloride was reported.[1]
Aplicación
1,13-Tetradecadiene was grafted to hydrogenated B-doped silicon (100) surfaces.[2] It was used in the synthesis of naturally occurring, biologically active pyridine alkaloids theonelladins C and D, niphatesine C and xestamine D.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymerization of Higher a-Diolefins with Metal Alkyl Coordination Catalysts1.
Marvel CS and Garrison Jr WE.
Journal of the American Chemical Society, 81(17), 4737-4744 (1959)
Monolayers of simple organic molecules on silicon studied by surface tools.
Scandurra A, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 34(1), 777-777 (2002)
Synthesis of pyridine alkaloids via Pd-catalyzed coupling of 3-iodopyridine, 1, ?-dienes and nitrogen nucleophiles.
Larock RC and Wang Y.
Tetrahedron Letters, 43(1), 21-23 (2002)
Kotohiro Nomura et al.
Polymers, 12(1) (2019-12-22)
Copolymerizations of 1-decene (DC) with 1,9-decadiene (DCD), 1-dodecene (DD) with 1,11-dodecadiene (DDD), and 1-tetradecene (TD) with 1,13-tetradecadiene (TDD), using Cp*TiMe2(O-2,6-iPr2C6H3) (1)-[Ph3C][B(C6F5)4] (borate) catalyst in the presence of AliBu3/Al(n-C8H17)3 proceeded in a quasi-living manner in n-hexane at -30 to -50 °C