Merck
JKA13003
Sigma-Aldrich
mPEG12-NH2
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 2.520,00
US$ 2.520,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 2.520,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 2.520,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Descripción general
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)