Merck
QBD10170
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®12-OH
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H51NO12
Número de CAS:
Peso molecular:
545.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C24H51NO12/c25-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-23-37-24-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-26/h26H,1-25H2
Clave InChI
JPIQEMLLJLGGFV-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Amino-dPEG®12-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (42.7 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)