Documentos clave
GF40770435
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 1 m, filament diameter 0.015mm
Sinónimos:
SI675721
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 318,00
US$ 318,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 318,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
US$ 318,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 407-704-35
Longitud
1 m
Diámetro
0.015 mm , filament diameter
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)