Documentos clave
GF60892184
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 50 g
Sinónimos:
SJ606300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 606,00
US$ 606,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 606,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
US$ 606,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 608-921-84
peso
50 g
tamaño nominal del gránulo
1 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)