Documentos clave
GF98436561
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 45 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinónimos:
SI647250
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 984-365-61
Longitud
45 mm
D.E.
10.0 mm
pared grosor
2.8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)