Documentos clave
GF00537207
Alumina
tube, outside diameter 4.0 mm, length 250 mm, wall thickness 0.75 mm
Sinónimos:
AL607090
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 321,00
US$ 321,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 321,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 321,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 005-372-07
Longitud
250 mm
D.E.
4.0 mm
pared grosor
0.75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)