Merck
776742
Sigma-Aldrich
Silicon carbide
nanofiber, D <2.5 μm, L/D ≥ 20, 98% trace metals basis
Sinónimos:
Silicon carbide fibers, Silicon carbide nanowhiskers, Silicon carbide whiskers
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 280,00
US$ 280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 280,00
About This Item
Fórmula lineal:
SiC
Número de CAS:
Peso molecular:
40.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98% trace metals basis
Formulario
nanofiber
Profundidad
<2.5 μm
mp
2700 °C (lit.)
densidad
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
Clave InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Silicon carbide nanofibers are used with aluminum metal ceramic composites[1] and ceramic composites[2] to increase strength and reduce stress. Silicon carbide nanowhiskers can also be used in biocomposites for bone repair[3].
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Fabrication of Mullite and Mullite-Matrix Composites by Transient Viscous Sintering of Composite Powders
Sacks, M.D.; Bozkurt, N.; Scheiffele, G.W.;
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 74(10), 2428-2437 (1991)
Strengthening of composites due to microstructural changes in the matrix
Arsenault, R. J.; Wang, L.; Feng, C. R.
Acta Metallurgica et Materialia, 39(1), 47-57 (1991)
Hockin H K Xu et al.
Biomaterials, 25(19), 4615-4626 (2004-05-04)
Self-hardening calcium phosphate cement (CPC) sets to form hydroxyapatite with high osteoconductivity, but its brittleness and low strength limit its use to only non-stress bearing locations. Previous studies developed bioactive composites containing hydroxyapatite fillers in Bis-GMA-based composites for bone repair
Artículos
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.